Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Schrumpffolie
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Schrumpffolie wird zum Versiegeln von 100 ml-Petrischalen verwendet.
- Schrumpft beim Trocknen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Sealing 100 ml-Petrischalen |
| Beschreibung | Schrumpft beim Trocknen; 144/Pckg. |
| Produkttyp | Shrink-Seal |
| Menge | 144/Packung |