Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Natriumkarbonat
Artikelnummer. 13277499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13277499 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13277499 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R21267
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biochemische Differenzierung schnell und langsam wachsender Mykobakterien mittels Natriumkarbonat unter Verwendung des Arylsulfatase-Tests.
Biochemische Differenzierung schnell und langsam wachsender Mykobakterien durch Thermo Scientific™ Remel™ Natriumkarbonat in Arylsulfatase-Tests. Whitehead et al. beschrieben einen flüssigen Arylsulfatase-Test mit Phenolphthalein-Sulfat als Substrat, mit einer Inkubationszeit von 2 Wochen1, der verwendet werden konnte, um virulente Tuberkelbazillen von nicht virulenten Stämmen zu unterscheiden. Wayne et al. berichteten, dass außer Mycobacterium rhodochrous alle Mykobakterien das Enzym Arylsulfatase2 produzieren und flüssige und feste Arylsulfatasemedien formulieren.3
Der Arylsulfatase-Test misst die Fähigkeit bestimmter Mykobakterien, das Enzym Arylsulfatase zu produzieren, das das Substrat Phenolphthalein-Sulfat angreift und freies Phenolphthalein freisetzt. Dies führt zur Entwicklung roter Farbe im Medium, wenn Natriumcarbonat hinzugefügt wird. Kubica und Rigdon schlugen die Verwendung eines 3-tägigen Arylsulfatase-Tests vor, um den Mycobacterium-fortuitum-Komplex von saprophytischen Mykobakterien zu unterscheiden.4 Gebrauchsfertig: Flüssigkeit Reagenz Leicht zu interpretieren: Die Entwicklung einer/eines rosa-roten Farben/Streifens auf der Oberfläche ist einfach zu interpretieren. Dieses Reagenz enthält 2N Natriumcarbonat (106 g/1000 ml) und wird als 25 ml-Flaschen geliefert. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Natriumcarbonat
Menge 25 mL
Form Flüssig