Learn More
Thermo Scientific™ Streptex Positivkontrolle
Artikelnummer. 13215589
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
13215589 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13215589 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R30164601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.40 €
    66.86 € / 2 Milliliter
    Sparen 31.54 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Streptex Positivkontrolle ist eine polyvalente Positivkontrolle, die mit dem Streptokokken-Gruppierungssystem Streptex Kit verwendet wird.
Validieren Sie Ihre Testverfahren mit der Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Positivkontrolle.
Streptex ist ein Latex-Schnelltestsystem zum Nachweis und zur Identifizierung der Lancefield-Gruppen der Streptokokken A, B, C, D, F und G und enthält alle für das System notwendigen Komponenten.
Der Test verwendet Latexpartikel, die gegen gruppenspezifischen Antikörpern sensibilisiert sind, die in Gegenwart homologer Antigene agglutinieren. Das Streptex Reagenz für die Positivkontrolle ist eine polyvalente Positivkontrolle, die als Zubehör für das Streptex Kit geliefert wird.
Streptokokken können aufgrund ihrer hämolytischen Reaktionen, die durch das Auftreten von Zonen um Kolonien auf Blutagar angezeigt werden, im Allgemeinen als Alpha, Beta oder Gamma klassifiziert werden. Beta-hämolytische Streptokokken werden weiter durch Lancefield-Gruppen charakterisiert.
Die meisten Streptokokkenspezies besitzen gruppenspezifische Antigene, die in der Regel strukturelle Kohlenhydratkomponenten der Zellwand sind. Lancefield wies nach, dass diese Antigene in löslicher Form extrahiert und durch Ausfällungsreaktionen mit homologen Antiseren identifiziert werden können.1 Mit gruppenspezifischen Antikörpern beschichtete Polystyrol-Latexpartikel agglutinieren stark in Gegenwart homologer Antigene und bleiben in glatter Suspension, wenn kein homologes Antigen vorhanden ist. Das verwendete Extraktionsenzym ist eine gefriergetrocknete proteolytische Fraktion, die aus Streptomyces griseus-Kulturen gewonnen wird und Calciumchlorid enthält.
  • Gebrauchsfertig – Die Latex-Suspension wird als gebrauchsfertiges Reagenz geliefert
  • Kosteneffizient – Da die Kit-Komponenten separat erhältlich sind, können Sie Kosten minimieren
  • Farbcodiertes Reagenz – Rote Kappe
Streptex polyvalentes Positivkontrollreagenz enthält einen polyvalenten Antigenextrakt aus einem repräsentativen Stamm jeder Streptokokken-Gruppe A, B, C, D, F und G, Lieferung in einzelnen Tropfflaschen aus Kunststoff. Die Lösung enthält Phosphatpuffer mit pH 7,4 und 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kontrollsets Positiv
Beschreibung Streptex™ Positivkontrolle
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Streptokokken (Gruppe A, B, C, D, F, G)
Format Fläschchen
Typ Streptokokken-Testkit
Material Polyvalent
Organismengruppe Gruppe A, B, C, D, F und G
Verpackungsart 50 Tests/Kit
Menge 2 mL
Klasse des Zielorganismus Streptokokken