Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tetrathionat-Bouillonbasis
Artikelnummer. 15298977
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15298977 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15298977
Marke: Thermo Scientific™ R454822
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Remel Tetrathionat-Bouillon-Basis ist ein selektives Anreicherungsmedium für die Verwendung mit Jod zur Gewinnung von Salmonella-Spezies.
Remel Tetrathionat-Bouillon-Basis ist ein selektives Anreicherungsmedium für die Verwendung mit Jod zur Gewinnung von Salmonella-Spezies.
Ebenfalls lieferbar: Leuchtendes Grün für Tetrathionat, Teil-Nr. R114080 und Jod für Tetrathionat, Teilenr. R114350.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Tetrathionat-Bouillon (Base)
Form Pulver
Produkttyp Trockennährmedien
Menge 500 g
Nur für Laboranwendungen