missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Remodelin hydrobromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467148
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467148 10 mg 10 Milligramm
16499677 5 mg 5 Milligramm
16433177 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467148 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16706A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Remodelin, a specific inhibitor of N-acetyltransferase NAT10, can ameliorate Hutchinson-Gilford Progeria Syndrom (HGPS) cellular phenotypes. Remodelin acts in a progerin- and FTI-independent pathway, by targeting and inhibiting NAT10. NAT10 is a protein with histone acetylation activity and primarily identified to be involved in regulation of telomerase activity.

Remodelin, a specific inhibitor of N-acetyltransferase NAT10, can ameliorate Hutchinson-Gilford Progeria Syndrom (HGPS) cellular phenotypes. Remodelin acts in a progerin- and FTI-independent pathway, by targeting and inhibiting NAT10. NAT10 is a protein with histone acetylation activity and primarily identified to be involved in regulation of telomerase activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Remodelin hydrobromide
Physikalische Form Solid
CAS 1622921-15-6
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H15BrN4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 44 mg/mL (121.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES N#CC1=CC=C(C2=CSC(N/N=C3CCCC/3)=N2)C=C1.[H]Br
Molekulargewicht (g/mol) 363.28
Formelmasse 363.28
Reinheit (%) 99.16%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.