Learn More
Karl Hecht™ Externe Wetterstation und Sensor
Artikelnummer. 10628681
Change view
Click to view available options
Akkutyp:
3x AAA, 1,5 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Akkutyp unitSize
10628681 3x AAA, 1,5 V 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10628681
Marke: Karl Hecht™ 43655010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beobachten einer Vielzahl von Wetterparametern aus der Ferne. Karl Hecht™ Fernwetterstation und -sensor bietet Barometer-, Thermometer- und Hygrometer-Messungen aus einer Entfernung von bis zu 30 m.
  • Barometer
    • Wettervorhersage durch Symbole
    • Trendanzeige des Atmosphärendrucks.
  • Thermometer
    • Drahtlose Temperaturdatenübertragung von 3 anderen Fern-
      Sensoreinheiten.
    • Drahtlose Datenübertragung: 433 MHz Frequenz (GB: 418 MHz)
    • Messbereich für Hauptgerät (innen): 5 °C bis +50 °C
    • Speicher für Min./Max.-Temperatur
    • Temperaturalarm für Kanal 1
    • Trendanzeige für Außentemperaturen
    • Auflösung: 0.1 °C.
  • Hygrometer
    • Drahtlose Übertragung von Feuchtigkeitsdaten von 3 anderen Fern-
      Sensoreinheiten.
    • Messbereich für relative Luftfeuchtigkeit (innen): 25 bis 95 %
    • Speicher für Min./Max.-Feuchtigkeit
    • Feuchtigkeitsalarm für Kanal 1
    • Trendanzeige der Luftfeuchtigkeit
  • Funkuhr
    • Zeiteinstellung und -synchronisation durch Funksignal DCF-77
      für Mitteleuropa
    • 24-h-Anzeigeformat
    • Datumsformat: Tag und Monat
    • Wochentag in 5 Sprachen wählbar (E, F, D, I, S)
    • Uhrzeit und Datum manuell einstellbar
    • Mondphase
    • Zweite Zeitzone
    • Zweifache Crescendo-Alarmfunktion, Snooze-Funktion (8 min)
    • Anzeige für niedrigen Batterieladestand
    • Wandhalterung oder Tischständer
    • Inkl. 3 Batterien AAA, 1.5 V.
  • Größe: 158 x 14 x 63 mm, Gewicht: 296 g.
  • Externe Sensoreinheit
    • Temperaturbereich: −20 °C bis +60 °C
    • Relative Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 95 %
    • Wasserabweisend
    • LCD-Display und LED-Anzeige
    • Bereich abhängig von Basiseinheit und Standort: 30 m
    • Anzeige für niedrigen Batterieladestand
    • Tischständer, Wandhalterung.
  • Größe: 92 x 60 x 20 mm, Gewicht: 63 g.
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 158 mm x 14 mm x 63 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 bis 95 %
Enthält 2 x 1.5 V AA Akkus
Sondentyp Remote
Gewicht (metrisch) 296 g
Akkutyp 3x AAA, 1,5 V