Learn More
Invitrogen™ Remtolumab Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Human Recombinant Monoclonal Antibody
582.00 € - 2410.00 €
Spezifikation
Antigen Remtolumab
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284087
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560123
100 μg
582.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284664
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560124
1 mg
2410.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Remtolumab is a biosimilar that targets IL17A.
Spezifikation
Spezifikation
Remtolumab
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
A-1230717; ABT-122
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM Histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A