missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RENALASE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15003-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody is specific to RNLS.
Renalase is a flavin adenine dinucleotide-dependent amine oxidase that is secreted into the blood from the kidney.Spezifikation
| RENALASE | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RNLS | |
| C10orf59, MAO C, Monoamine oxidase C, RENALASE, RNLS | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 361751, 55328, 67795 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| A7RDN6, Q5U2W9, Q5VYX0 | |
| Rnls | |
| RENALASE Fusion Protein Ag13061 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur