Learn More
Thermo Scientific™ Reparatur-Kits für Thermo Scientific Kolben-in-Nadel-Spritzen
Artikelnummer. 10017684 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für PIN-Spritze Modell 365B0531
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10017684
Marke: Thermo Scientific™ 365RK341
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Thermo Scientific Reparatur-Kits für Thermo Scientific Kolben-in-Nadel-Spritzen verlängern die Lebensdauer und Leistung von Spritzen und senken deren Kosten pro Verwendung.
  • Reparaturkits für Kanülenspritzenkolben enthalten sowohl den Kolben als auch die Kanüle, die zusammen ausgewechselt werden müssen
Inhalt: Kolben, 1; Kanüle, 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Für PIN-Spritze 365B0531
Kanülen-Gauge 23 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2,7559 in.
Produkttyp Spritzenreparaturkit
Volumen (metrisch) 1 μl
Länge (metrisch) Kanüle 70 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für PIN-Spritze Modell 365B0531
Anschlusstyp Kolben