Learn More
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser-Starterpaket
Artikelnummer. 15803915 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.05, 2.5, 5, 12.5, 25, 50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15803915 0.05, 2.5, 5, 12.5, 25, 50 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15803915 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 6636
Verfügbar ab: 12-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser-Starterpaket ist ein praktisches All-in-One-Kit mit einem Mehrfachdispenser sowie Spitzen in verschiedenen Größen mit Adaptern.
ulliPraktisches Starterpaket, bestehend aus einem Mehrfachdispenser sowie nicht-sterilen Spitzen (fünf pro Packung) der Größen 0,05 ml, 5 ml, 12,5 ml, 25 ml und 50 ml mit Adaptern für die Größen 25 ml und 50 ml/liliFür schnelles und präzises Mehrfachdispensieren von bis zu 48 Pipettierdosen ohne Nachfüllen der Konus-Spritze/liliDie Spitzen sind Verdrängungsspitzen, die für die Arbeit mit Flüssigkeiten mit hoher Dichte oder hohem Dampfdruck wie Glycerin oder Ethanol bestimmt sind/liliEinfache Volumeneinstellung, mit einer Volumenauswahltabelle, die bequem am Griff angebracht ist/liliWartungsfreie, leichte Bauweise/liliDer ergonomisch geformte Griff mit Fingerhaken ermöglicht einhändige Volumeneinstellung, schnelles Befüllen der Spritzenspitzen und praktisches serielles Dispensieren./liliJedes Gerät wird auf Funktionalität und Präzision gemäß EN ISO 8655 getestet und mit einem individuellen QC-Zertifikat geliefert/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Typ Starterset für Repetierpipetten
Volumen (metrisch) 0.05, 2.5, 5, 12.5, 25, 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensierung von viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten
Menge 1er-Packung