Learn More
Corning™ Step-R™ Pipettenspitzen für Mehrfachdispenser, steril
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,05 mL
0,5 mL
1,25 mL
2,5 mL
5 mL
12,5 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Polypropylen-Spitzen für die Verwendung mit dem Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser
- Erhältlich in acht Größen von 0.05 ml bis 50 ml
- Die Spitzen verwenden die direkte Verdrängungsmethode, die für viskose, infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten vorgesehen ist
- Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse durch automatisierte, individuelle Tests jeder einzelnen Spitze
- Die Zertifizierung jeder Charge ist auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, ISO 11137 |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensierung von viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten |
| Menge | 25/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 50 mL |