Learn More
Rephile™ RephiDuo L-Pack L1
Artikelnummer. 15469729 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Wasseraufbereitungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15469729 Wasseraufbereitungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15469729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.16 €
    334.21 € / 1 Stück
    Sparen 77.95 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt dient der zusätzlichen/vorgelagerten Vorbehandlung (zusätzlicher Schutz) und ist darauf ausgelegt, die meisten Partikel, organischen Verbindungen und Chlor aus dem Leitungswasser zu entfernen, um das TL1-Vorbehandlungspaket und die RO-Membranen zu schützen.
RephiDuo L Pack L1 für große Elix™ Systeme. Vergleichbar mit PRPK0L0S1.
Kompatibel mit folgenden Millipore™ Systemen:
  • Elix Klinisch 35/70™
  • Elix 20/35/70/100™
  • RiOs 30/50/100/150/200™
  • Elix Gulfstream Klinik™
Haftungsausschluss: Diese Produkte werden von Rephile hergestellt. Rephile steht weder in Verbindung mit noch wird von Merck™ ihnen unterstützt.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Wasseraufbereitungssystem
Typ Kartuschenkit