Learn More
Rephile™ RephiDuo L Pack TL1
Artikelnummer. 15449729 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Water Purification System
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15449729 Water Purification System 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15449729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 €
    317.41 € / 1 Stück
    Sparen 49.59 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This product is for primary pretreatment (main RO protection) and designed to remove the most of the particles, organic compounds and chlorine from tap water to protect RO membranes.
Comparable to PR0GTL0S1.
Compatible with following Millipore™ systems:
  • Elix Clinical 35/70™
  • Elix 20/35/70/100™
  • RiOs 30/50/100/150/200™
  • Elix Gulfstream Clinical™
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zur Verwendung mit (Geräte) Water Purification System
Typ Cartidge Kit