Beschreibung
Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die meisten Partikel, organischen Verbindungen und Chlor aus dem Leitungswasser zu entfernen, um die RO-Membranen zu schützen.
RephiDuo P Pack 2 für Elix™ und Rios-Systeme™ . Vergleichbar mit PR0G00002.
Kompatibel mit folgenden Millipore™ Systemen:
- Direct-Q 3 /5™ (ältere Version)
- Elix (UV) 05.03.10™
- RiOs 3™ (ältere Version)
- RiOs 5/8/16™
- AFS 3/3D™
Haftungsausschluss: Diese Produkte werden von Rephile hergestellt. Rephile steht weder in Verbindung mit noch wird von Merck™ ihnen unterstützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasseraufbereitungssystem |
| Typ | Kartuschenkit |