Beschreibung
Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die ionischen und organischen Schadstoffe unterhalb des Spurenniveaus zu entfernen, um die für Ihre Anwendung erforderliche Wasserqualität zu gewährleisten. Ein 0,2 μm Kapselfilter ist enthalten, um Bakterien und Partikel über 0,2 μm Durchmesser zu entfernen. Zur Verwendung mit RO-Speisewasser.
RephiDuo S Pack 1 Kit für ältere MilliQ Simplicity™ und Synergy™ Systeme. Vergleichbar mit SIMPAKKR1.
Kompatibel mit folgenden Millipore™ Systemen:
- Milli-Q Simplicity™
- Milli-Q Synergy™
Haftungsausschluss: Diese Produkte werden von Rephile hergestellt. Rephile steht weder in Verbindung mit noch wird von Merck™ ihnen unterstützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasseraufbereitungssystem |
| Typ | Kartuschenkit |