Beschreibung
Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die ionischen und organischen Verunreinigungen unterhalb des Spurenniveaus zu entfernen, um die für Ihre Anwendung erforderliche Wasserqualität zu gewährleisten. Ein 0,2-m-Kapselfilter μist enthalten, um Bakterien und Partikel über 0,2 μm Größe zu entfernen. Zur Verwendung mit DI-Speisewasser.
RephiDuo S Pack 2 Kit für ältere MilliQ Simplicity™ und Synergy™ Systeme. Vergleichbar mit SIMPAKKD2.
Kompatibel mit folgenden Millipore™ Systemen:
- Milli-Q Simplicity™
- Milli-Q Synergy™
Haftungsausschluss: Diese Produkte werden von Rephile hergestellt. Rephile steht weder in Verbindung mit noch wird von Merck™ ihnen unterstützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasseraufbereitungssystem |
| Typ | Kartuschenkit |