Learn More
REPIN1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen REPIN1
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30230076
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35845-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30228263
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35845-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
REPIN1 Polyclonal antibody specifically detects REPIN1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
REPIN1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
60 kDa origin-specific DNA-binding protein, 60 kDa replication initiation region protein, ATT-binding protein, DHFR oribeta-binding protein RIP60, H_DJ0584D14.12, replication initiation region protein (60kD), replication initiator 1, RIP60AP4, Zfp464, Zinc finger protein 464, zinc finger protein 464 (RIP60), zinc finger protein AP4, zinc finger proten AP4, ZNF464
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 376-567 of human REPIN1 (NP_037532.2).,, Sequence:, SCDDCGRSFRLERFLRAHQRQHTGERPFTCAECGKNFGKKTHLVAHSRVHSGERPFACEECGRRFSQGSHLAAHRRDHAPDRPFVCPDCGKAFRHKPYLAAHRRIHTGEKPYVCPDCGKAFSQKSNLVSHRRIHTGERPYACPDCDRSFSQKSNLITHRKSHIRDGAFCCAICGQTFDDEERLLAHQKKHDV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
29803
IgG
Affinity purified