Learn More
Trajan™ Replaceable Plunger in Needle Kit
Beschreibung
- Hohe Präzision und Genauigkeit für Injektionen mit kleinen Volumina
- Kits mit Ersatzkolben/-nadeln
- Kits sind aufeinander abgestimmt. Nadeln und Kolben müssen als Satz ersetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Spitze aus Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.47 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
| Produkttyp | Ersatznadel und -kolben: NP0.5B-HP-0.47 |
| Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 42 mm |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzen (0,5 μl) |