Learn More
Labconco™ Ersatzbeutel für Bag-In/Bag-Out HEPA/ULPA-Filter
Artikelnummer. 16209271 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Partikelfiltration
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
16209271 Partikelfiltration 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16209271 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 3776024
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Der Ersatzbeutel für das Bag-In/Bag-Out HEPA/ULPA-Filterkit enthält einen durchsichtigen Beutel mit schwarzem Vinylrand.
  • Für 6 ft. breite Gehäuse werden zwei Kits benötigt.
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 96 in.
Länge (metrisch) 243,8 cm
Produkttyp Filterzubehör
Durchmesser (angloamerikanisch) 73 in.
Durchmesser (metrisch) 185,4 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Partikelfiltration