Learn More
Grant Instruments™ Ersatzbodenschale
Artikelnummer. 11436417
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sub Aqua Pro 12 l
Sub Aqua Pro 18/26 l
Sub Aqua Pro 2S und 5L, JB Nova 5L und JB Academy 5L
Sub Aqua Pro 2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11436417 Sub Aqua Pro 12 l 1 Stück
11446417 Sub Aqua Pro 18/26 l 1 Stück
11486407 Sub Aqua Pro 2 l 1 Stück
11496407 Sub Aqua Pro 2S und 5L, JB Nova 5L und JB Academy 5L 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11436417
Marke: Grant Instruments™ AQBT12
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen. Grant Instruments Ersatz-Basistabletts für ungerührte Wasserbäder fördern die thermische Konvektion im Bad.
  • Für die Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Sub Aqua Pro Reihe
  • Auswahl zwischen Gestellen für Tanks mit 2, 5 12oder 26 l Größe
  • Die Gestelle sind standardmäßig im Lieferumfang eines Sub Aqua Pro Ungerührten Wasserbades enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sub Aqua Pro 12 l
Typ Basisschale
Material Polycarbonat