Learn More
Grant Instruments™ Ersatz-Bodenschale für ungerührte Wasserbäder
Artikelnummer. 11446417
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sub Aqua Pro 12 l
Sub Aqua Pro 18/26 l
Sub Aqua Pro 2 l
Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11446417 Sub Aqua Pro 18/26 l 1 Stück
11436417 Sub Aqua Pro 12 l 1 Stück
11486407 Sub Aqua Pro 2 l 1 Stück
11496407 Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446417 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. AQBT26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00 €
    60.43 € / 1 Stück
    Sparen 7.57 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen. Grant Instruments Ersatz-Basistabletts für ungerührte Wasserbäder fördern die thermische Konvektion im Bad.
  • Für die Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Sub Aqua Pro Reihe
  • Auswahl zwischen Gestellen für Tanks mit 2, 5 12oder 26 l Größe
  • Die Gestelle sind standardmäßig im Lieferumfang eines Sub Aqua Pro Ungerührten Wasserbades entha
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sub Aqua Pro 18/26 l
Typ Basisschale
Material Polycarbonat