Learn More
Grant Instruments™ Ersatzbodenschale
Artikelnummer. 11486407
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sub Aqua Pro 12 l
Sub Aqua Pro 18/26 l
Sub Aqua Pro 2S und 5L, JB Nova 5L und JB Academy 5L
Sub Aqua Pro 2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11486407
Marke: Grant Instruments™ AQBT2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen. Grant Instruments Ersatz-Basistabletts für ungerührte Wasserbäder fördern die thermische Konvektion im Bad.
  • Für die Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Sub Aqua Pro Reihe
  • Auswahl zwischen Gestellen für Tanks mit 2, 5 12oder 26 l Größe
  • Die Gestelle sind standardmäßig im Lieferumfang eines Sub Aqua Pro Ungerührten Wasserbades enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sub Aqua Pro 2 l
Typ Basisschale
Material Polycarbonat