Learn More
Grant Instruments™ Ersatz-Bodenschale für ungerührte Wasserbäder
Beschreibung
- Für die Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Sub Aqua Pro Reihe
- Auswahl zwischen Gestellen für Tanks mit 2, 5 12oder 26 l Größe
- Die Gestelle sind standardmäßig im Lieferumfang eines Sub Aqua Pro Ungerührten Wasserbades entha
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy |
| Typ | Basisschale |
| Material | Polycarbonat |