Learn More
Grant Instruments™ Ersatzkörbe
Artikelnummer. 11421018
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
XUB12 Ultraschallbad
XUB18 Ultraschallbad
XUB25 Ultraschallbad
XUB5 Ultraschallbad
XUBA1 Ultraschallbad
XUBA3 Ultraschallbad
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11421018 XUB25 Ultraschallbad 1 Stück
11401018 XUB12 Ultraschallbad 1 Stück
11411018 XUB18 Ultraschallbad 1 Stück
11481008 XUB5 Ultraschallbad -
11461008 XUBA1 Ultraschallbad 1 Stück
11471008 XUBA3 Ultraschallbad 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11421018 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. XAB25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für maximale Ultraschallaktivität entwickelt. Grant Instruments™ Ersatzkorb für Grant Ultraschallbäder verhindern, dass Anwender mit chemischen Lösungen in Berührung kommen.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Bildet in Verbindung mit dem Deckel einen Tropfenfänger
  • Schützt vor Kontakt mit chemischen Lösungen
  • Verhindert, dass Gegenstände auf der Innenseite der Tankwand aufliegen
  • Zur Verwendung mit Grant-Ultraschallbädern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) XUB25 Ultraschallbad
Material Rostfreier Stahl
Größe (B x T x H) 463 x 263 x 159 mm