Learn More
Grant Instruments™ Ersatzkörbe
Artikelnummer. p-8014645
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
XUB12 Ultraschallbad
XUB18 Ultraschallbad
XUB25 Ultraschallbad
XUB5 Ultraschallbad
XUBA1 Ultraschallbad
XUBA3 Ultraschallbad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11401018
Marke: Grant Instruments™ XAB12
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für maximale Ultraschallaktivität entwickelt. Grant Instruments™ Ersatzkorb für Grant Ultraschallbäder verhindern, dass Anwender mit chemischen Lösungen in Berührung kommen.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Bildet in Verbindung mit dem Deckel einen Tropfenfänger
  • Schützt vor Kontakt mit chemischen Lösungen
  • Verhindert, dass Gegenstände auf der Innenseite der Tankwand aufliegen
  • Zur Verwendung mit Grant-Ultraschallbädern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zur Verwendung mit (Geräte) XUB12 Ultraschallbad
Material Rostfreier Stahl
Größe (B x T x H) 263 x 203 x 193 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis