Learn More
Heathrow Scientific™ Ersatzklingen für Aufsatz-Spender, Schwarz
Artikelnummer. 16390402 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
23 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
16390402 23 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16390402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.80 €
    13.10 € / 1 Stück
    Sparen 1.70 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzklingen für Aufsatz-Spender, Schwarz
Zur Verwendung mit Parafilm Box Oberteil
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Produkttyp Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneiden
Größe 23 x 19 x 25 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,91 in.
Länge (metrisch) 23 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Parafilm Box
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Menge 3