Learn More
UVP Ersatzlampen
Artikelnummer. 12822969
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
B-100 SP UV-Lampe mit hoher Intensität
Modelle C-70G, C-71 chromato-vue Schrank
Modelle UVGL-48, ML-49 und UVG-47 UV-Lampe
Wirkleistung:
6 W
25 W
100 W
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Wirkleistung unitSize
12822969 Modelle UVGL-48, ML-49 und UVG-47 UV-Lampe 6 W 1 Stück
11890483 B-100 SP UV-Lampe mit hoher Intensität 100 W -
12863848 Modelle C-70G, C-71 chromato-vue Schrank 25 W 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12822969
Marke: UVP 34001401
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Spannung 115 V
Wirkleistung 6 W
Wavelength 365/254 nm
Abmessungen (L x B) 9,5 x 2,8 Zoll (24,1 x 7,1 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte) Modelle UVGL-48, ML-49 und UVG-47 UV-Lampe
Enthält 6 W-Ersatzröhre
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24,1 cm
Verpackungsmenge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 2,8 in.
Breite (metrisch) 7,1 cm
Produkttyp Ersatzlampe