Learn More
BOLA Replacement Caps EX
Beschreibung
Black screw cap made of glass-fibre PPS-EX, with handy knurl and hexagon.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10.1 - 14 mm |
| Gewindegröße | GL 25 |
| Farbe | Black |