Learn More
BRAND™ Ersatz-Schraubverschlüsse für Abflussröhrchen für BRAND-Dispensette S-Flaschenaufsatz-Spender
Artikelnummer. 15908886 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette™ S organisch ≥ 25 ml, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß/gelb
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15908886
Marke: BRAND™ 706027
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schraubverschlüsse und Scharnierriemen für die Verwendung mit Dispensette S Modellen, die 2016 oder später hergestellt wurden.
  • 706018 ist für Dispensette S (rote Blende) Spender mit einer nominalen (max.) Kapazität von 10 ml oder kleiner geeignet
  • 706019 ist für Dispensette S (rote Blende) Spender mit einer nominalen (max.) Kapazität von 25 ml oder größer geeignet
  • 706025 ist für Dispensette S Organics (gelbe Blende) Spender mit einer nominalen (max.) Kapazität von 5 ml oder 10 ml geeignet
  • 706027 ist für Dispensette S Organics (gelbe Blende) Spender mit einer nominalen (max.) Kapazität von 25 ml oder größer geeignet
  • 706029 ist für Dispensette S Trace Analysis Spender (weiße/transparente Trimmung) oder Dispensette S oder S Organicse Modelle mit einer nominalen Kapazität von 10 ml oder kleiner geeignet und eine verbesserte chemische Kompatibilität ist erforderlich
  • 706031 ist für Dispensette S und S Organimc Modelle mit einer Nennkapazität von 25 ml oder größer geeignet und eine verbesserte chemische Kompatibilität ist erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schraubverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß/gelb
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universaldispensierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispensette™ S organisch ≥ 25 ml, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml
Enthält Schraubverschluss, Scharnierband