Learn More
Klever Ersatzkopf (Kopf für breitere Schnitte, mit Schaber)
Artikelnummer. 17709017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12/Packung
Packungsgröße:
240 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17709017 12/Packung 240 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17709017 Lieferant Klever Lieferanten-Nr. KCJXH35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.12 €
    408.92 € / 240 Stück
    Sparen 68.20 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzkopf (Kopf für breitere Schnitte, mit Schaber) zur Verwendung mit Klever X-Change Sicherheitsschneidern.
  • Klinge „35“, Kopf mit breitem Zugang, daher für dickere Materialien geeignet.
  • Mit Schaber und integriertem Bandzerteiler.
  • Für Klever XChange und Klever XChange Plus Sicherheitsmesser.
  • Besonders sicher dank verdeckter Klinge.
Spezifikation
Produkttyp Ersatzkopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Klever XChange und Klever XChange Plus Sicherheitsmesser
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Menge 12/Packung