Learn More
Klever Ersatzkopf (Kopf für breitere Schnitte, mit Schaber)
Artikelnummer. 17719017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12/Packung
Packungsgröße:
240 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17719017 12/Packung 240 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17719017 Lieferant Klever Lieferanten-Nr. KCJXH35X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.23 €
    491.25 € / 240 Stück
    Sparen 85.98 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Grüner Ersatzkopf (Kopf für breitere Schnitte, mit Schaber) zur Verwendung mit Klever X-Change Sicherheitsschneidern.
  • Versenkte Klinge reduziert Schnittverletzungen und das Auftreten von Beschädigungen an Waren.
  • Schneidet Kartons, Folien, Bänder und bietet Tausende weitere Anwendungsmöglichkeiten.
  • Der ergonomische Softtouch-Griff reduziert die Ermüdung und Belastung der Hände.
  • Innovativer Metallbandzerteiler
  • Für höchste Sicherheit
  • Auch erhältlich in austauschbaren Köpfen für schmale Schnitte und für breite Schnitte für Mehrzweckanwendungen
  • Unsere antimikrobiellen Kleen™ Sicherheitsschneider verwenden ein antimikrobielles Material, das das Wachstum von Bakterien hemmt, die dieses Produkt beeinflussen können.
  • Die antimikrobiellen Eigenschaften schützen Anwender und andere Personen nicht vor Bakterien, Viren, Keimen oder anderen Krankheitserregern.
  • Reinigen und waschen Sie dieses Produkt gründlich gemäß den in Ihrer Branche geltenden Richtlinien.
  • Die aktive antimikrobielle Komponente ist Bestandteil der Formulierung, sodass sie sich nicht abwaschen oder abnutzen lässt. Es handelt sich nicht um eine Beschichtung oder Behandlung, sondern um einen untrennbaren Bestandteil.
Spezifikation
Produkttyp Ersatzkopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Kleen™ XChange KCJ-XC-35X
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Menge 12/Packung