Learn More
Klever Ersatzkopf
Artikelnummer. 17769007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17769007 25/Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17769007 Lieferant Klever Lieferanten-Nr. KCJXH20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.69 €
    134.91 € / 100 Stück
    Sparen 23.78 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzkopf (Kopf für schmale Schnitte) zur Verwendung mit Klever X-Change Sicherheitsschneidern.
  • Doppelklingenkopf „20“, kann zweimal verwendet werden, für Klever XChange und Klever XChange Plus Sicherheitsmesser.
  • Besonders sicher durch die verdeckten Klingen.
Spezifikation
Produkttyp Ersatzkopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Klever XChange und Klever XChange Plus Sicherheitsmesser
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Menge 25/Packung