Learn More
BriskHeat Ersatzheizelement für Heißsiegelgeräte
Artikelnummer. 13453719 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Heißsiegeler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
13453719 Für Heißsiegeler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13453719 Lieferant BriskHeat Lieferanten-Nr. 0301875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00 €
    30.66 € / 1 Stück
    Sparen 5.34 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgen Sie mit diesen Ersatz-Heizelementen für Heißsiegelgeräte dafür, dass Ihr Siegelgerät stets optimal funktioniert.
  • Wählen Sie die Spannung, die zu Ihrem Heißsiegelgerät passt.
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 399 °C
Typ Ersatzheizelement
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Heißsiegeler
Länge (metrisch) 203,2 mm
Breite (metrisch) 5,08 mm
Spannung 230 V