Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Endstopfen
Ersatzpropaktor
Mittlerer Zylinder
Material:
Edelstahl (440 C)
Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Geräte):
6881 Durchstechflaschen Set
Großes Mahlfläschchen-Set 6801 und großes Cr-freies Mahlfläschchen-Set 6871
Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle, kryogenes Mahlwerk
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
20 Stück
4 Stück
Descripción
Fläschchen-Set 6751
- Probenkapazität: 0,5 bis 4,0 ml
- Ergibt ein vollständiges Fläschchen plus drei zusätzliche Abschnitte in der Mitte
- Mit einem Impaktor aus Edelstahl, zwei Endstücken und vier Mittelzylindern aus Polycarbonat (6751C4)
- Bestandteile einzeln lieferbar
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Mittlerer Zylinder |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle, kryogenes Mahlwerk |
| Material | Polycarbonat |
| Modell | Cole-Parmer Gefrierschrank/Mühle |
| Verpackungsmenge | 20/Packung |
| Probenvolumen (angloamerikanisch) | 0.01 bis 0.13 oz. |
| Probenvolumen (metrisch) | 0,5 bis 4 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido