Learn More
Thermo Scientific™ Ersatz-Deckelmodule und Dichtungen für Fiberlite™ F14-6 x 250y-Festwinkelrotoren
Artikelnummer. 15358043
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für FiberLite F14S-6x250y
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15358043 Für FiberLite F14S-6x250y 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15358043 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 022062034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Ersatzdeckelbaugruppen und Dichtungen mit Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y-Festwinkelrotoren.
Diese Thermo Scientific™ Ersatzdeckel und Dichtungen für Fiberlite™ F14-6 x 250y sind zur Verwendung mit den mitgelieferten Festwinkelrotoren vorgesehen.
Im Lieferumfang enthalten:
O-Ring Ersatz-Kits enthalten fünf O-Ringe, drei O-Ring-Fettpakete und 4 Unzen FiberClene Laborreiniger (017-0024)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Deckel O-Ring
Zur Verwendung mit (Geräte) Für FiberLite F14S-6x250y
Beschreibung Für FiberLite F14S-6x250y