Learn More
Trajan™ Ersatznadel-Kit
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet Aus Borosilikatglas.Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbarFür die Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 95 mm |
| Product Type | Geteilt, gerade durchlaufend |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |