Learn More
Trajan™ Ersatznadel-Kit
Artikelnummer. 12914001
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12914001
Marke: Trajan™ 09206401
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Für die Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Menge Je 1
Länge (metrisch) 95 mm
Product Type GC-Einlass-Liner, geteilt, gerade durchlaufend
Innendurchmesser (metrisch) 3.4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm