Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatz-Kits mit Nadel und Kolben
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Inhalt:
- 70mm- Kegelspitzennadel
- 0.5μ Volumen
Nadel auswählen:
- 26 Gauge, 0.47 Außendurchmesser
- 23 Gauge, 0.63 Außendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Produkttyp | Ersatznadel- und Kolbensatz |
| Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 70 mm |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AutoSystem und Clarus Spritze mit abnehmbarer Nadel |