Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für 1 und 2.5 ml-Spritzen
Artikelnummer. 15228613
Click to view available options
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15228613
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 039161
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen.
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 g
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Länge (metrisch) 70 mm
Menge 2/Pckg.
Volumen (metrisch) 0.5 bis 1 ml
Art der Kanülenspitze Konus