Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für 1 und 2.5 ml-Spritzen
Click to view available options
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 22 g |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.37 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.71 mm |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 2.5 ml |
| Art der Kanülenspitze | Kegel |