Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen
Artikelnummer. 12917616
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
25 G
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Kuppel
LC
Seitliches Loch oder Kuppel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
4,52 in.
7 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0.02 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Länge (angloamerikanisch) Kanüle Außendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
12917616 25 G LC 2 in. 0,01 in. 5 Stück
15268603 23 G Konus 7 Zoll 0.02 Zoll 2 Stück
12726317 23 G Kegel 4,52 in. 0.02 Zoll 5 Stück
15278603 23 G Konus 4,52 in. 0.02 Zoll 5 Stück
15208613 23 G Seitliches Loch oder Kuppel 2 in. 0.02 Zoll 2 Stück
12706317 23 G Kegel 2,7 in. 0.02 Zoll 5 Stück
15298603 23 G Kuppel 2 in. 0.02 Zoll 2 Stück
12716317 23 G Kegel 7 Zoll 0.02 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12917616 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 039260
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahl
  • 0.63 mm AD, 0.32 mm ID
  • 23 Gauge
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 25 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.007 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.2 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Ersatznadel
Art der Kanülenspitze LC
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze (1 bis 2,5 μl)