Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 5 μl-Spritzen
Beschreibung
Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26 ga |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.0043 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.018 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.11 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.47 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,9 in. |
| Produkttyp | Ersatznadel |
| Art der Kanülenspitze | Kegel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8 mm Außendurchmesser Zylinder 5 μl Mikrovolumen-Spritzen |