Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Agilent Spritzen
Artikelnummer. 15218603
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15218603
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 038717
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen.
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 g
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.24 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Volumen (metrisch) 50 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent Spritzen