Learn More
Trajan™ Spritze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
100 μl
Art der Kanülenspitze:
Konus
Seitliches Loch
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit CTC PAL gasdichter Spritze
- Nadellänge: 50 mm
- Nadel-Gauge: 26
- Spitzenform: Konus oder S/Loch
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gasdicht |
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.24 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.47 mm |
| Produkttyp | Ersatznadel |
| Volumen (metrisch) | 25 μl |
| Art der Kanülenspitze | Seitliches Loch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze (25 μl) |