Learn More
Thermo Scientific™ Ersatznadeln für LC Spritzen
Artikelnummer. p-4525995 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 bis 500 ul
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10111083 10 μl 5 Stück
10079142 25 bis 500 ul 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 10111083
Marke: Thermo Scientific™ 365RNL15
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific LC Spritzenersatznadeln sind für Spritzen mit austauschbaren Nadeln erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 365RNL15
Kanülen-Gauge 22
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Spritzennadel
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50,8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) LC Autosampler-Spritze
Anschlusstyp Abnehmbar