Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Artikelnummer. 11969427
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 g
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
11969427 18 g 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 11969427
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 039847
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen.
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder)
Kanülen-Gauge 18 g
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.80 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 1.27 mm
Produkttyp Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Menge 5/Pckg.
Länge (metrisch) Kanüle 7 cm
Art der Kanülenspitze Kegel