Learn More
Hamilton™ Ersatznadeln für Waters U6K HPLC Injektionsspritzen
Artikelnummer. p-4121867
Click to view available options
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbares Quadrat/Stumpf
Produkttyp:
Spritzenersatznadel
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11756287
Marke: Hamilton™ 864701
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kleine und große abnehmbare Ersatznadeln für die Nabe
Nadeln sind als 25s-Gauge mit einer kleinen Nabe für Spritzen mit einer Länge von 2.5 bis 100 ο im Volumen, eine große Nabe für Spritzen mit einer Länge von 250 ο und größer und Metallnadennadeln für TLL-Spritzen erhältlich.
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanülen-Gauge 25 s G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.97 Zoll
Produkttyp Spritzenersatznadel
Art der Kanülenspitze Abnehmbares Quadrat/Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) Waters U6K HPLC-Injektionsventilspritzen