Learn More
Mettler Toledo™ Ersatzteile für C20 Karl-Fischer™ Autotitrator
Artikelnummer. 13152152 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Coulometrische Zelle ohne Membran
Trocknungsröhrchen
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Unit Size
13152152 Trocknungsröhrchen -
11390532 Coulometrische Zelle ohne Membran 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13152152 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 51108733
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör zur Verwendung mit Mettler Toledo C20 Karl Fischer™ Autotitrator
Kolorimetrische Zellen
  • Kolorimetrische Zellen mit oder ohne Membran
  • Die Zelle ohne Membran ist nahezu wartungsfrei: Dank des innovativen Designs können Sie diese Zelle zur Bestimmung von Wasser in Ölen verwenden.
  • Eine Zelle mit Membran wird für Anwendungen wie die Bestimmung von Wasser in Ketonhaltigen Substanzen empfohlen, die auch für eine bestmögliche Genauigkeit empfohlen werden
Austauschsatz für coulometrische Reagenzien
Ermöglicht das Entleeren und Nachfüllen der coulometrischen Zelle und verringert so das Risiko, dass der Anwender mit Reagenzien in Kontakt kommt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Trocknungsröhrchen
Material Glas