Learn More
Mettler Toledo™ Ersatzteile für C20 Karl-Fischer™ Autotitrator
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
Kolorimetrische Zelle ohne Membran
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kolorimetrische Zellen
- Kolorimetrische Zellen mit oder ohne Membran
- Die Zelle ohne Membran ist nahezu wartungsfrei: Dank des innovativen Designs können Sie diese Zelle zur Bestimmung von Wasser in Ölen verwenden.
- Eine Zelle mit Membran wird für Anwendungen wie die Bestimmung von Wasser in Ketonhaltigen Substanzen empfohlen, die auch für eine bestmögliche Genauigkeit empfohlen werden
Ermöglicht das Entleeren und Nachfüllen der coulometrischen Zelle und verringert so das Risiko, dass der Anwender mit Reagenzien in Kontakt kommt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kolorimetrische Zelle ohne Membran |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine kolorimetrische KF-Titration |
| Material | Glas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Coulometrischer C20-Titrator |