Learn More
Fisherbrand™ MS15 BLUE LID (NO CABLES)
Código de producto. 11873413 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Typ:
Deckel
Tank mit Elektroden
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Código de producto. 11873413
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in den Größen 15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Choice aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Verwendung in Nukleinsäure-Gelelektrophoreseanwendungen.
Die MultiSUB horizontalen Gelelektrophoresesysteme kombinieren einen wirtschaftlichen Puffer- und Gelverbrauch ohne Abstriche bei der Auflösung und Trenngeschwindigkeit.
Das breitere Format der MultiSUB Choice ermöglicht die schnelle Trennung von bis zu 210 Proben. Eine umfassende Auswahl an Kämmen bietet volle Flexibilität für Vorbereitungs- und Screening-Verfahren. MS Choice eignet sich für Klonierung und Mini-Prep-Analyse und eignet sich ideal für Restriktionsfragmentanalyse, Probenvorbereitung oder die Überprüfung einer hohen Probenanzahl.
  • Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
  • Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
  • Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm vorgesehen
Especificaciones
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese-Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Choice horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Tank mit Elektroden
Gelabmessungen 15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm
Material Kunststoffformteil
Anzahl Wells Für bis zu 210 Trennungen
Menge Je 1 x
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado